Print…
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411323-1G PC411323-5G
APOSPC411323-1GEA 46.4 EUR
APOSPC411323-1G APOSPC411323-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₉F₂NO·ClH
Peso Molecular: 209.621 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15209619
Número CAS: 1106917-71-8