Print…
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411321-1G PC411321-5G
APOSPC411321-1GEA 0 EUR
APOSPC411321-1G APOSPC411321-5G
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀F₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25371225
Número CAS: 1431962-93-4