Print…
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411320-1G PC411320-5G
APOSPC411320-1GEA 48 EUR
APOSPC411320-1G APOSPC411320-5G
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fórmula: C₅H₃F₅N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04968776
Número CAS: 173468-46-7