Print…
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411316-1G PC411316-5G
APOSPC411316-1GEA 34.8 EUR
APOSPC411316-1G APOSPC411316-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Fórmula: C₈H₉F₂NO₂·ClH
Peso Molecular: 225.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25371294
Número CAS: 1431969-97-9