Print…
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411314-1G PC411314-5G
APOSPC411314-1GEA 33.5 EUR
APOSPC411314-1G APOSPC411314-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Fórmula: C₈H₉F₂NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25371276
Número CAS: 1431962-33-2