Print…
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411311-1G PC411311-5G
APOSPC411311-1GEA 34.8 EUR
APOSPC411311-1G APOSPC411311-5G
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Fórmula: C₇H₆ClF₂NO·ClH
Peso Molecular: 230.039 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25371274
Número CAS: 1431963-04-0