Print…
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411307-1G PC411307-5G
APOSPC411307-1GEA 0 EUR
APOSPC411307-1G APOSPC411307-5G
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Fórmula: C₇H₇F₂NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25371275
Número CAS: 1431965-57-9