Print…
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411304-1G PC411304-5G
APOSPC411304-1GEA 0 EUR
APOSPC411304-1G APOSPC411304-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₄H₅F₂N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14705743
Número CAS: 1221726-31-3