Print…
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411302-1G PC411302-5G
APOSPC411302-1GEA 33.5 EUR
APOSPC411302-1G APOSPC411302-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₅F₂IN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD15146436
Número CAS: 1217862-89-9