Print…
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC411285-1G PC411285-250MG PC411285-500MG
APOSPC411285-1GEA 0 EUR
APOSPC411285-1G APOSPC411285-250MG APOSPC411285-500MG
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₄FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22683335
Número CAS: 1263178-15-9