Print…
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC411279-100MG PC411279-1G PC411279-250MG
APOSPC411279-100MGEA 432 EUR
APOSPC411279-100MG APOSPC411279-1G APOSPC411279-250MG
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Fórmula: C₅H₈F₃NO·ClH
Peso Molecular: 191.579 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23106129
Número CAS: 1408075-93-3