Print…
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC411278-100MG PC411278-250MG
APOSPC411278-100MGEA 780 EUR
APOSPC411278-100MG APOSPC411278-250MG
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Fórmula: C₅H₈F₃NO·ClH
Peso Molecular: 191.579 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23106128
Número CAS: 1408075-16-0