Print…
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC411261-1G PC411261-250MG
APOSPC411261-1GEA 509 EUR
APOSPC411261-1G APOSPC411261-250MG
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Fórmula: C₄H₈FN·ClH
Peso Molecular: 125.572 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27991715
Número CAS: 1642298-59-6