Print…
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC410179-1G PC410179-5G
APOSPC410179-1GEA 412 EUR
APOSPC410179-1G APOSPC410179-5G
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972072
Número CAS: 167631-84-7