Print…
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Fluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
PC409057-1G PC409057-250MG
APOSPC409057-1GEA 163 EUR
APOSPC409057-1G APOSPC409057-250MG
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂FNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19105116
Número CAS: 1254115-16-6