Print…
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC409034-1G PC409034-250MG PC409034-500MG
APOSPC409034-1GEA 0 EUR
APOSPC409034-1G APOSPC409034-250MG APOSPC409034-500MG
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
Fórmula: C₅H₄F₂O₂
Ponto de Fusão: 72…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16657105
Número CAS: 1215071-21-8