Print…
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408836-1G PC408836-250MG
APOSPC408836-1GEA 0 EUR
APOSPC408836-1G APOSPC408836-250MG
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Fórmula: C₈H₄BrF₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24386133
Número CAS: 18739-03-2