Print…
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC408512-250MG PC408512-1G PC408512-5G
APOSPC408512-250MGEA 133 EUR
APOSPC408512-250MG APOSPC408512-1G APOSPC408512-5G
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁F₂N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18711662
Número CAS: 760958-13-2