Print…
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC408452-1G PC408452-250MG PC408452-5G
APOSPC408452-1GEA 712 EUR
APOSPC408452-1G APOSPC408452-250MG APOSPC408452-5G
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₈F₃N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28893666
Número CAS: 2138274-07-2