Print…
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408278-10G PC408278-1G PC408278-5G
APOSPC408278-10GEA 618 EUR
APOSPC408278-10G APOSPC408278-1G APOSPC408278-5G
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₃NO₅
Peso Molecular: 251.116 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847469
Número CAS: 307989-55-5