Print…
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC408275-1G PC408275-5G
APOSPC408275-1GEA 0 EUR
APOSPC408275-1G APOSPC408275-5G
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉FO₃
Ponto de ebulição: 96…98 °C (2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203711
Número CAS: 96826-42-5