Print…
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408268-1G PC408268-250MG
APOSPC408268-1GEA 444 EUR
APOSPC408268-1G APOSPC408268-250MG
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06205750
Número CAS: 773132-33-5