Print…
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408262-500MG PC408262-1G
APOSPC408262-500MGEA 115 EUR
APOSPC408262-500MG APOSPC408262-1G
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₃
Ponto de Fusão: 106…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06800745
Número CAS: 863645-29-8