Print…
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408236-1G PC408236-5G PC408236-10G
APOSPC408236-1GEA 55.1 EUR
APOSPC408236-1G APOSPC408236-5G APOSPC408236-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09266205
Número CAS: 403646-46-8