Print…
2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408232-10G PC408232-5G
APOSPC408232-10GEA 1020 EUR
APOSPC408232-10G APOSPC408232-5G
2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185377
Número CAS: 1214322-99-2