Print…
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408156-100G PC408156-25G PC408156-5G
APOSPC408156-100GEA 0 EUR
APOSPC408156-100G APOSPC408156-25G APOSPC408156-5G
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,3-Diiodotetrafluorobenzene
Fórmula: C₆F₄I₂
Ponto de ebulição: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16620566
Número CAS: 67815-57-0