Print…
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408104-25G PC408104-5G
APOSPC408104-25GEA 0 EUR
APOSPC408104-25G APOSPC408104-5G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Fórmula: C₅H₆F₄O₂
Ponto de ebulição: 107…109 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18641870
Número CAS: 337-82-6
UN: 3272
ADR: 3,III