Print…
Potassium difluoroacetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408095-1G PC408095-5G
APOSPC408095-1GEA 147 EUR
APOSPC408095-1G APOSPC408095-5G
Potassium difluoroacetate 95%
Potassium difluoroacetate
Fórmula: C₂HF₂O₂·K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16620582
Número CAS: 6291-26-5