Print…
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC408092-25G PC408092-5G
APOSPC408092-25GEA 531 EUR
APOSPC408092-25G APOSPC408092-5G
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
5-Chlorooctafluoropentanoic acid
Fórmula: C₅HClF₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01328318
Número CAS: 66443-79-6
UN: 1760
ADR: 8,III