Print…
Sodium nonafluoropentanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408085-5G PC408085-250MG
APOSPC408085-5GEA 661 EUR
APOSPC408085-5G APOSPC408085-250MG
Sodium nonafluoropentanoate
Sodium nonafluoropentanoate
Fórmula: C₅F₉O₂·Na
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01325841
Número CAS: 2706-89-0