Print…
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC408082-100G PC408082-50G
APOSPC408082-100GEA 812 EUR
APOSPC408082-100G APOSPC408082-50G
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride
Fórmula: C₈F₁₆O₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16621332
Número CAS: 4089-58-1
UN: 3265
ADR: 8,III