Print…
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408081-25G PC408081-5G
APOSPC408081-25GEA 844 EUR
APOSPC408081-25G APOSPC408081-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane
Fórmula: C₅Cl₄F₆O₂
Peso Molecular: 347.855 g/mol
Ponto de ebulição: 56 °C (25 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619610
Número CAS: 64499-81-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III