Print…
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC408069-1G PC408069-5G
APOSPC408069-1GEA 82.9 EUR
APOSPC408069-1G APOSPC408069-5G
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203802
Número CAS: 773874-16-1