Print…
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)benzoic acid
PC408065-250MG PC408065-1G PC408065-5G
APOSPC408065-250MGEA 105 EUR
APOSPC408065-250MG APOSPC408065-1G APOSPC408065-5G
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₁₃H₇F₃INO₂
Ponto de Fusão: 195…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08690072
Número CAS: 391211-97-5