Print…
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC408052-1G PC408052-5G
APOSPC408052-1GEA 60.9 EUR
APOSPC408052-1G APOSPC408052-5G
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Peso Molecular: 172.584 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194221
Número CAS: 161957-57-9