Print…
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)quinoline
PC407052-1G PC407052-250MG
APOSPC407052-1GEA 260 EUR
APOSPC407052-1G APOSPC407052-250MG
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃NO
Peso Molecular: 247.601 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861865
Número CAS: 40516-42-5