Print…
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC407010-100MG PC407010-1G PC407010-250MG
APOSPC407010-100MGEA 79.9 EUR
APOSPC407010-100MG APOSPC407010-1G APOSPC407010-250MG
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Fórmula: C₁₅H₁₃F₆N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07700226
Número CAS: 401567-76-8