Print…
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4059-100MG PC4059-250MG
APOSPC4059-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC4059-100MG APOSPC4059-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Fórmula: C₁₀H₉F₃O
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772919
Número CAS: 166947-09-7