Print…
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC405711-1G PC405711-250MG
APOSPC405711-1GEA 4160 EUR
APOSPC405711-1G APOSPC405711-250MG
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30723460
Número CAS: 1350822-06-8