Print…
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC405710-1G PC405710-250MG
APOSPC405710-1GEA 4520 EUR
APOSPC405710-1G APOSPC405710-250MG
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20645019
Número CAS: 145193-69-7