Print…
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405702-1G PC405702-250MG
APOSPC405702-1GEA 2790 EUR
APOSPC405702-1G APOSPC405702-250MG
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀FNO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29060099
Número CAS: 1934367-59-5