Print…
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC405695-1G PC405695-500MG
APOSPC405695-1GEA 4080 EUR
APOSPC405695-1G APOSPC405695-500MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁FO₂
Peso Molecular: 206.213 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29037342
Número CAS: 1980053-59-5