Print…
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405692-1G PC405692-250MG
APOSPC405692-1GEA 3640 EUR
APOSPC405692-1G APOSPC405692-250MG
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Fórmula: C₁₁H₁₀FI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29037339
Número CAS: 1934526-34-7