Print…
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC405677-1G PC405677-5G
APOSPC405677-1GEA 0 EUR
APOSPC405677-1G APOSPC405677-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClF₅O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652415
Número CAS: 1448317-67-6