Print…
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(m-pentafluorosulphanylbenzene)-1,3,2-dioxaborolane
PC405653-1G PC405653-250MG PC405653-5G
APOSPC405653-1GEA 719 EUR
APOSPC405653-1G APOSPC405653-250MG APOSPC405653-5G
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
Peso Molecular: 330.122 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20489193
Número CAS: 1286278-35-0