Print…
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405648-1G PC405648-250MG
APOSPC405648-1GEA 261 EUR
APOSPC405648-1G APOSPC405648-250MG
3-(Pentafluorothio)thiophenol
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Fórmula: C₆H₅F₅S₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD27664885
Número CAS: 1820618-54-9