Print…
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carbaldehyde
PC404559-250MG PC404559-1G
APOSPC404559-250MGEA 145 EUR
APOSPC404559-250MG APOSPC404559-1G
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₅ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09787681
Número CAS: 745830-16-4