Print…
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolyl(1-oxypyrid-2-yl) methane
Fornecedor: Apollo Scientific
PC404545-1G PC404545-5G
APOSPC404545-1GEA 301 EUR
APOSPC404545-1G APOSPC404545-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolyl(1-oxypyrid-2-yl) methane
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolyl(1-oxypyrid-2-yl) methane
Fórmula: C₁₇H₁₀F₆N₂O
Peso Molecular: 372.265 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10698487
Número CAS: 83012-10-6