Print…
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC404538-1G PC404538-250MG
APOSPC404538-1GEA 248 EUR
APOSPC404538-1G APOSPC404538-250MG
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₃
Ponto de Fusão: 104…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11037007
Número CAS: 936727-93-4