Print…
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC404525-1G PC404525-250MG
APOSPC404525-1GEA 0 EUR
APOSPC404525-1G APOSPC404525-250MG
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04113623
Número CAS: 745817-38-3